Tlačiť
3-Piperidinemethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 34.82 EUR
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperidinemethanol 98%
3-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 236 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 58…62 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005997
Číslo CAS: 4606-65-9
OSN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %