Tlačiť
Triethoxysilane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
164810100 164810500 164812500
ACRO164810100EA 80.63 EUR
ACRO164810100 ACRO164810500 ACRO164812500
Triethoxysilane 95%
Triethoxysilane
Vzorec: C₆H₁₆O₃Si
Teplota varu: 134…135 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –170 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009061
Číslo CAS: 998-30-1
OSN: 3489
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %