Tlačiť
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-3-methoxypyridine
163540010 163540050
ACRO163540010EA 111.51 EUR
ACRO163540010 ACRO163540050
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Vzorec: C₆H₇NO₂
Teplota tavenia: 113…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006015
Číslo CAS: 20928-63-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %