Tlačiť
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 51.34 EUR
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabilised
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Vzorec: C₆H₁₀
Teplota varu: 68…69 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –76 °C
Hustota: 0,726 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008595
Číslo CAS: 513-81-5
OSN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT