Tlačiť
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
162080100 162080500
ACRO162080100EA 49.34 EUR
ACRO162080100 ACRO162080500
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₇NO₂
Teplota varu: 128…130 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,859 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009227
Číslo CAS: 1188-33-6
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %