Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
159350250
159351000
159355000
ACRO159350250EA
49.74
EUR
ACRO159350250
ACRO159351000
ACRO159355000
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Vzorec:
C₃H₉NO₃S Teplota tavenia: 232 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012421 Číslo CAS: 3162-58-1 OSN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥94 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.01 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % |