Tlačiť
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
159350250 159351000 159355000
ACRO159350250EA 49.74 EUR
ACRO159350250 ACRO159351000 ACRO159355000
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Vzorec: C₃H₉NO₃S
Teplota tavenia: 232 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012421
Číslo CAS: 3162-58-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %