Tlačiť
m-Xylen, extra dry 99%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
158930010 158931000
158930010.EA 286.4 EUR
158930010. 158931000.
m-Xylen, extra dry 99%, AcroSeal®
m-Xylen
Vzorec: C₈H₁₀
Teplota varu: 139 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –48 °C
Hustota: 0,864 g/cm³
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008536
Číslo CAS: 108-38-3
OSN: 1307
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm