Tlačiť
4-Nitroanthranilic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
156980050 156980250
ACRO156980050EA 338.87 EUR
ACRO156980050 ACRO156980250
4-Nitroanthranilic acid 97%
4-Nitroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Mw: 182.14
Teplota tavenia: 268…269 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007262
Číslo CAS: 619-17-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure