Tlačiť
2,6-Dimethylmorpholine 97% (mixture of isomers)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155340250 155341000
ACRO155340250EA 128.76 EUR
ACRO155340250 ACRO155341000
2,6-Dimethylmorpholine 97% (mixture of isomers)
2,6-Dimethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 147 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0,935 g/cm³
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005973
Číslo CAS: 141-91-3
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (mixture of isomers)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure