Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
148670250
148671000
ACRO148670250EA
83.72
EUR
ACRO148670250
ACRO148671000
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Cyclohexanecarboxaldehyde
Vzorec:
C₇H₁₂O Mw: 112.17 g/mol Teplota varu: 161…163 °C (760 mmHg) Hustota: 0.926 g/cm³ Teplota vzplanutia: 41 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001457 Číslo CAS: 2043-61-0 OSN: 1989 ADR: 3 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |