Tlačiť
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
148670250 148671000
ACRO148670250EA 83.72 EUR
ACRO148670250 ACRO148671000
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Cyclohexanecarboxaldehyde
Vzorec: C₇H₁₂O
Mw: 112.17 g/mol
Teplota varu: 161…163 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.926 g/cm³
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001457
Číslo CAS: 2043-61-0
OSN: 1989
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %