Fluorid draselný 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
146000050
146000250
ACRO146000050EA
119.94
EUR
ACRO146000050
ACRO146000250
Fluorid draselný 99.99% (trace metals basis)
Fluorid draselný
Vzorec:
KF Teplota varu: 1505 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 860 °C Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011398 Číslo CAS: 7789-23-3 OSN: 1812 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |
GC | ≥96.0 % |