Tlačiť
3-Methoxy-1-propanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
137150100 137150500
ACRO137150100EA 82.63 EUR
ACRO137150100 ACRO137150500
3-Methoxy-1-propanol 98%
3-Methoxy-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Teplota varu: 149…150 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,942 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039550
Číslo CAS: 1589-49-7
OSN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)