Tlačiť
3-Aminoisoxazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
133530050 133530250
ACRO133530050EA 162.45 EUR
ACRO133530050 ACRO133530250
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Vzorec: C₃H₄N₂O
Teplota varu: 226…228 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,38 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038814
Číslo CAS: 1750-42-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %