Tlačiť
Reserpine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132280050 132280010
ACRO132280050EA 271.56 EUR
ACRO132280050 ACRO132280010
Reserpine 98%
Reserpine
Vzorec: C₃₃H₄₀N₂O₉
Teplota tavenia: 265 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005091
Číslo CAS: 50-55-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 % (on dried basis)