Tlačiť
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128430250 128431000
ACRO128430250EA 57.36 EUR
ACRO128430250 ACRO128431000
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
Teplota tavenia: 63…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007430
Číslo CAS: 1694-92-4
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation +53° to +59° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)