Tlačiť
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol
127620010 127620050
ACRO127620010EA 132.77 EUR
ACRO127620010 ACRO127620050
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 50…52 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,921 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003176
Číslo CAS: 13220-33-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to golden Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %