Tlačiť
2-(Methylthio)aniline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Methylmercapto)aniline
127110050 127110250
ACRO127110050EA 49.74 EUR
ACRO127110050 ACRO127110250
2-(Methylthio)aniline 97%
2-(Methylthio)aniline
Vzorec: C₇H₉NS
Teplota varu: 234 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,111 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007708
Číslo CAS: 2987-53-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.06 %