Tlačiť
Methoxyacetonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
125660050 125660250 125661000
ACRO125660050EA 92.66 EUR
ACRO125660050 ACRO125660250 ACRO125661000
Methoxyacetonitrile 98%
Methoxyacetonitrile
Vzorec: C₃H₅NO
Teplota varu: 118…119 °C (731 mmHg)
Hustota: 0,95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001892
Číslo CAS: 1738-36-9
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %