Tlačiť
Bis(2-mercaptoethyl)sulfide 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
125490100 125490500
ACRO125490100EA 95.07 EUR
ACRO125490100 ACRO125490500
Bis(2-mercaptoethyl)sulfide 90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Vzorec: C₄H₁₀S₃
Teplota varu: 135…136 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: –11 °C
Hustota: 1,183 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004893
Číslo CAS: 3570-55-6
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5900 to 1.5980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Non-volatile matter ≤0.001 %