Tlačiť
Hydrogensíran sodný monohydrát 99% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium bisulphate monohydrate
125000025 125000100 125005000
ACRO125000025EA 203.48 EUR
ACRO125000025 ACRO125000100 ACRO125005000
Hydrogensíran sodný monohydrát 99% for analysis
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec: NaHSO₄·H₂O
Mw: 138.08
Teplota tavenia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149210
Číslo CAS: 10034-88-5
Merck Index: 13,08658
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Silicate (as SiO2) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
NH4OH precipitate ≤0.005 %