Tlačiť
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Coenzyme I, β-NAD, Diphosphopyridine dinucleotide
124530010 124532500 124530050
ACRO124530010EA 116.96 EUR
ACRO124530010 ACRO124532500 ACRO124530050
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate 98+%
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
Vzorec: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂.xH₂O
Mw: 663.43 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00150377
Číslo CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 15,6429
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear colorless
UV spectrophotometry ≥98.0 %
Molar absorption coefficient ≥17000 l/(mol.cm) (Lambda max 260 nm, pH 7.5)