Tlačiť
2-Hydrazinylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine
120870010 120870050 120870250
ACRO120870010EA 50.54 EUR
ACRO120870010 ACRO120870050 ACRO120870250
2-Hydrazinylpyridine 98%
2-Hydrazinylpyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Teplota varu: 185 °C (140 mmHg)
Teplota tavenia: 44,5…46 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006249
Číslo CAS: 4930-98-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to orange-brown Crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %