Tlačiť
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: ethyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate, (+/-)-2-(ethoxycarbonylmethyl)cyclohexanone, (2-oxo-cyclohexyl)-acetic acid ethyl ester
118320050 118320250
ACRO118320050EA 62.17 EUR
ACRO118320050 ACRO118320250
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₃
Mw: 184.24 g/mol
Hustota: 1.02 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001638
Číslo CAS: 24731-17-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %