Tlačiť
Elaidic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (E)-Octadec-9-enoic acid
117730010 117730050
ACRO117730010EA 73.7 EUR
ACRO117730010 ACRO117730050
Elaidic acid 98%
Elaidic acid
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
Mw: 282.47
Teplota varu: 288 °C (100 mmHg)
Teplota tavenia: 43…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063954
Číslo CAS: 112-79-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.2 ppm