Tlačiť
Dimethyl methylphosphonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
116420050 116420250
ACRO116420050EA 37.18 EUR
ACRO116420050 ACRO116420250
Dimethyl methylphosphonate 97%
Dimethyl methylphosphonate
Vzorec: C₃H₉O₃P
Teplota varu: 181 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008349
Číslo CAS: 756-79-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %