Tlačiť
Diethyl chloromalonate 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
114230050 114230250
ACRO114230050EA 111.51 EUR
ACRO114230050 ACRO114230250
Diethyl chloromalonate 90%
Diethyl chloromalonate
Vzorec: C₇H₁₁ClO₄
Teplota tavenia: 221…222 °C
Hustota: 1,204 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009140
Číslo CAS: 14064-10-9
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
HPLC ≥94 %