Tlačiť
Cholesterol benzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
110200250 110201000
ACRO110200250EA 92.66 EUR
ACRO110200250 ACRO110201000
Cholesterol benzoate 98%
Cholesterol benzoate
Vzorec: C₃₄H₅₀O₂
Teplota tavenia: 149…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003635
Číslo CAS: 604-32-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %