Tlačiť
4-Chloroquinoline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
110050010 110050050
ACRO110050010EA 117.53 EUR
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Chloroquinoline 99%
4-Chloroquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Teplota varu: 260…261 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 29…32 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006773
Číslo CAS: 611-35-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %