Tlačiť
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylethanone
105980050 105980250
ACRO105980050EA 88.12 EUR
ACRO105980050 ACRO105980250
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Mw: 212.24 g/mol
Teplota tavenia: 148…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002360
Číslo CAS: 2491-32-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
HPLC ≥96.0 %