Tlačiť
Acrolein diethyl acetal 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
102770250 102771000
ACRO102770250EA 85.04 EUR
ACRO102770250 ACRO102771000
Acrolein diethyl acetal 94%
Acrolein diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 120…125 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –77 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009239
Číslo CAS: 3054-95-3
OSN: 2374
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %