Tlačiť
Trubice, SIMAX
Dodávateľ: KAVALIER
632248400300 632248400500 632248400700 632248450300 632248450500 632248500300 632248500500 632248500700 632248500990 632248550500 632248600500 632248600700 632248650500 632248650700 632248700500 632248700700 632248700990 632248800500 632248800700 632248800990
VTRB632248400300EA 0 EUR
VTRB632248400300 VTRB632248400500 VTRB632248400700 VTRB632248450300 VTRB632248450500 VTRB632248500300 VTRB632248500500 VTRB632248500700 VTRB632248500990 VTRB632248550500 VTRB632248600500 VTRB632248600700 VTRB632248650500 VTRB632248650700 VTRB632248700500 VTRB632248700700 VTRB632248700990 VTRB632248800500 VTRB632248800700 VTRB632248800990
Trubice, SIMAX
Hadičky Přenosová hadička
Borosilicate glass, SIMAX.
  • Velmi dobrá chemická a tepelná odolnost
  • Vhodně řezané do 1500 ±10 mm v délce (řezané a zapalované konců)
  • Dovolený vnější průměr tolerance až do ±2,20 mm
  • Dovolený tloušťka stěny tolerance až do ±1,20 mm
  • Autoklávovatelné při 121 °C
Tube length ~1500 mm.