Tlačiť
Celoobličejová maska, X-plore® 6570
Dodávateľ: Dräger
R55790 R51535
111-1901EA 324.51 EUR
111-1901 DRAER51535
Celoobličejová maska, X-plore® 6570
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační opakovatelně použitelné Masky celoobličejové
X-plore® 6570 je velmi komfortní silikonová celoobličejová maska používaná profesionály v různých aplikacích. Pro aplikace s neznámými kontaminanty nebo v prostředí s nedostatkem kyslíku, Dräger X-plore® 6570 lze použít v kombinaci s dýchacím přístrojem. Splňuje nejvyšší požadavky kvality, spolehlivosti, bezpečně se přizpůsobí a je pohodlná. Tato celoobličejová maska je následovníkem mask Panorama Nova.
  • silikonové tělo masky je zvláště jemné k pokožce a zachovává si velkou pružnost při nízkých a vysokých teplotách
  • dvojitá vrstva těsnění obličeje s trojitým těsněním zajišťují bezpečné a pohodlné přizpůsobení jakémukoliv tvaru obličeje
  • pohodlný pětibodový postroj hlavy zajišťuje, že masku lze snadno a rychle obléct
  • nezkreslená clona s širokým úhlem 180° garantuje velké zorné pole s panaromickým výhledem
  • polykarbonátová clona pro zvýšenou pružnost, je odolná teplu a nárazům
  • inteligntní ventilační systém zajišťuje, že maska zůstane nezamlžená, zatímco nerezová membrána usnadňuje komunikaci
Hmostnost: přibližně 520 to 620 g
Certifikácie: EN 136 (třída 3)
Pozor: *One size fits all.