Tlačiť
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L-2,3-Dihydroxybutanedioic acid dipotassium salt
427991000 427995000
ACRO427991000EA 54.95 EUR
ACRO427991000 ACRO427995000
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt 97%
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Vzorec: C₄H₄K₂O₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013065
Číslo CAS: 921-53-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 % (150°C, 4 hr)
Specific optical rotation +25° to +27° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)
Titration with HClO4 ≥96.0 %