Tlačiť
4-Bromo-1-indanone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
427700010 427700050
ACRO427700010EA 58.97 EUR
ACRO427700010 ACRO427700050
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Appearance: Orange-brown Crystalline powder
Vzorec: C₉H₇BrO
Teplota tavenia: 95…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01719772
Číslo CAS: 15115-60-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure