Tlačiť
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
427630010 427630050
ACRO427630010EA 156.44 EUR
ACRO427630010 ACRO427630050
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216584
Číslo CAS: 17325-26-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥97.5 %