Tlačiť
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Aminophenylacetic acid
427610010 427610100
ACRO427610010EA 58.16 EUR
ACRO427610010 ACRO427610100
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 147…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075058
Číslo CAS: 14338-36-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %