Tlačiť
Isoforondiisokyanát 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát
427600010 427600500 427602500
ACRO427600010EA 243.48 EUR
ACRO427600010 ACRO427600500 ACRO427602500
Isoforondiisokyanát 98+%
Isoforondiisokyanát
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 153 °C (10 mmHg)
Teplota vzplanutia: 163 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064956
Číslo CAS: 4098-71-9
OSN: 2290
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum of mixed isomers)