Tlačiť
DL-Pantolactone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, DL-Pantoyl Lactone, 3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, DL-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-gamma-butyrolactone
427590250 427591000
ACRO427590250EA 70.2 EUR
ACRO427590250 ACRO427591000
DL-Pantolactone 97%
DL-Pantolactone
Appearance: White to light yellow Powder
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Teplota varu: 246 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 74…78 °C
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064333
Číslo CAS: 79-50-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %