Tlačiť
Isovaleronitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isobutyl Cyanide
427560050 427560250
ACRO427560050EA 72.2 EUR
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitrile 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₅H₉N
Mw: 83.13 g/mol
Teplota varu: 128…130 °C (730 mmHg)
Hustota: 0.795 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001944
Číslo CAS: 625-28-5
OSN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %