Tlačiť
Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427451000 427458000
427451000.EA 165.26 EUR
427451000. 427458000.
Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Cyclopentylmagnesium bromide
Appearance: Grey Solution
Vzorec: C₅H₉BrMg
Teplota varu: 35 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,996 g/cm³
Teplota vzplanutia: –38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209569
Číslo CAS: 33240-34-5
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M