trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
427310050
427310250
ACRO427310050EA
306.86
EUR
ACRO427310050
ACRO427310250
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec:
C₈H₁₈N₂ Teplota varu: 78…80 °C (18 mmHg) Hustota: 0,902 g/cm³ Teplota vzplanutia: 74 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03001702 Číslo CAS: 67579-81-1 OSN: 2735 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.2 ppm |
Potassium (K) | ≤0.5 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.5 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Impurity | ≤1 % n-Propyl benzene |
Benzene | ≤0.05 % |
KMnO4-reducing substance | ≤5 ppm (O) |
Total phosphorus (P) | ≤0.1 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Total sulfur (S) | ≤2 ppm |