Tlačiť
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
427310050 427310250
ACRO427310050EA 306.86 EUR
ACRO427310050 ACRO427310250
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Teplota varu: 78…80 °C (18 mmHg)
Hustota: 0,902 g/cm³
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001702
Číslo CAS: 67579-81-1
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.2 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Impurity ≤1 % n-Propyl benzene
Benzene ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance ≤5 ppm (O)
Total phosphorus (P) ≤0.1 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤2 ppm