Tlačiť
terc-Butylamin 99%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427241000 427248000
427241000.EA 42.52 EUR
427241000. 427248000.
terc-Butylamin 99%, AcroSeal®
terc-Butylamin
Vzorec: C₄H₁₁N
Teplota varu: 44,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –67 °C
Hustota: 0,69 g/cm³
Teplota vzplanutia: –38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008050
Číslo CAS: 75-64-9
OSN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA