Tlačiť
Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Aminotoluene
427231000 427238000
427231000.EA 104.55 EUR
427231000. 427238000.
Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Benzylamin
Vzorec: (C₆H₅)CH₂NH₂
Mw: 107.16
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0.98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008106
Číslo CAS: 100-46-9
OSN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01127
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %