Tlačiť
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-4-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene, (4-Bromophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
427090050 427090250
ACRO427090050EA 86.24 EUR
ACRO427090050 ACRO427090250
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₁₂H₁₉BrOSi
Teplota varu: 137 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,174 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00239382
Číslo CAS: 67963-68-2
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure