Tlačiť
Hexyl chloroformate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexyl carbonochloridate
427040050 427040250
ACRO427040050EA 115.12 EUR
ACRO427040050 ACRO427040250
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Vzorec: C₇H₁₃ClO₂
Teplota varu: 60…61 °C (7 mmHg)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000651
Číslo CAS: 6092-54-2
OSN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %