Tlačiť
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
427020010 427020050
ACRO427020010EA 62.09 EUR
ACRO427020010 ACRO427020050
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18 g/mol
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02261771
Číslo CAS: 52289-54-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure