Tlačiť
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
426990010 426990050
ACRO426990010EA 159.65 EUR
ACRO426990010 ACRO426990050
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota varu: 166 °C (760 mmHg)
Teplota vzplanutia: 51,7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191347
Číslo CAS: 132958-72-6
OSN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +12° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)