Tlačiť
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl 4-(aminomethyl)benzylcarbamate
426900010 426900050
ACRO426900010EA 89.85 EUR
ACRO426900010 ACRO426900050
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 90%
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Appearance: White to brown Crystalline powder or solid
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₂
Mw: 236.3100 g/mol
Teplota tavenia: 64…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683058
Číslo CAS: 108468-00-4
OSN: 3263
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure