Tlačiť
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromotriethylamine Hydrobromide, 2-Bromoethyldiethylamine Hydrobromide, 2-Bromo-N,N-diethylethylamine Hydrobromide
426860250 426861000
ACRO426860250EA 156.44 EUR
ACRO426860250 ACRO426861000
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide
Appearance: White to yellow Powder or solid
Vzorec: C₆H₁₄BrN
Teplota tavenia: 211…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040376
Číslo CAS: 1069-72-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure