Tlačiť
2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: tert-Butylsulphinamide
426830050 426830250
ACRO426830050EA 210.99 EUR
ACRO426830050 ACRO426830250
2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Appearance: White to tan Powder or crystals
Vzorec: C₄H₁₁NOS
Teplota tavenia: 97…101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863616
Číslo CAS: 146374-27-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)